Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatore standard Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4909476 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Codice colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Light Blue
Rosso
Verde
Violetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12644587
Marca: Eppendorf™ 0030089405
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I puntali consentono una comoda manipolazione, proteggendo al contempo i guanti. I puntali per pipette Eppendorf Combitips Advanced™ Standard sono ottimizzati per rispondere agli stringenti requisiti dei laboratori moderni e vengono proposti in tre diversi gradi di purezza in grado di soddisfare qualsiasi applicazione.
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
  • I puntali Combitips Advanced rappresentano il complemento ideale per tutti i dispositivi Eppendorf Multipette
  • I 9 formati di volume (0.1 ml – 50 ml) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi minimi di 100 nanolitri, a seconda del puntale Combitip utilizzato
  • I puntali Combitip lunghi con volumi di 2.5 ml, 5.0 ml e 10 ml consentono di raggiungere il fondo della maggior parte dei recipienti di laboratorio
  • La codifica a colori facilita la rapida identificazione dei Combitip desiderati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality (Non-sterile)
Formato Bulk, Bagged
Stile punta Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement
Imballaggio 100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.)
Product Type Pipette Tips
Codice colore Bianco
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Positive Displacement System
Graduato Sì
Product Line CombiTips Advanced
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Certified Quality