Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotor Adapters
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 provetta a fondo conico da 5 ml
1 provette da 5 ml
13 provette da 100 mm
13 provette da 75 mm
16 provette da 100 mm
16 provette da 75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Description
- FA-45-6-30 Rotor Adapters
- For volumes up to 50mL
Specifications
Specifications
| Tipo | Rotor Adapter |
| Capacità | 1 provette da 5 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore per centrifuga 5804/5810 |
| Vasi per adattatore | 1 Tube |