Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
La Centrifuga 5418 R di Eppendorf è una centrifuga refrigerata a 18 posti per capacità ridotte con provette da 1,5 – 2,0 mL e Microtainer. Compatta, con altezza di accesso ridotta e silenziosa, raggiunge velocità di 16.873 x g ed è pertanto ideale per le applicazioni standard di biologia molecolare.
Marca: Eppendorf™ 5401000013
Descrizione
Max. capacità del rotore: 18 × 1,5/2,0 mL provetteVelocità max: 16,873 × g (14,000 rpm)Ingombro ridotto e una bassa altezza di accesso (23 cm)Design OptiBowl™ per u – n funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore Il rotore Eppendorf QuickLock™ permette la chiusura rapida ed ergonomica del coperchioCoperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoIntervallo di temperatura da 0 °C a +40 °CTemperatura garantita di 4 °C alla massima velocità di rotazioneFunzione FastTemp per il rapido preraffreddamento e la massima precisione della temperatura all'interno del rotoreLa funzione di spegnimento ECO shut-off interviene dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo energetico (46 % durante la notte) e prolungare la vita del compressore (può essere disattivata)Specifica
18 x 1.5/2 mL | |
16,873 × g | |
9.8 in. | |
< 57 dB(A) | |
11.7 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati | |
230V/50–60Hz (EU) | |
46 cm | |
320 W | |
Da 14,000 a 14,999 rpm | |
Yes | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1,EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
230 V |
14000 rpm | |
grande LCD | |
25 cm | |
da 30 s a 9:59 h, in funzionamento continuo | |
30 cm | |
con rotore FA-45-18-11 e coperchio rotore | |
No | |
18.2 in. | |
Centrifuge 5418 R (EU-IVD), manopole rotanti | |
Da 16,000 a 16,999 x G | |
Sì | |
Da 1 min. a 9 ora 59 min., con HOLD | |
17 lb. (7.7 kg) |