Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15821505 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 20 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Da 2 a 200 μl
Quantità:
480 tips (10 trays x 48 tips)
960 puntali (10 vassoi da 96 puntali)
960 tips (10 racks x 96 tips)
960 tips (10 trays x 96 tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
Codice prodotto. 15821505
Marca: Eppendorf™ 0030073517
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
  • Reduced waste as compared with disposable racks
  • The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
  • The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
  • Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
  • Color-coded trays for simple volume and pipette identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (sistema metrico) 0.25 to 2.5 mL
Filtrato Non-filtered
Colore Natural
Colore rack Rosso
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Eppendorf Quality™
Imballaggio Reloads
Quantità 480 tips (10 trays x 48 tips)
Codice colore Rosso
Product Line epT.I.P.S.