Learn More
Eppendorf™ Rechargeable Battery for Easypet™ 3 Electronic Pipet Controller
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
:
Lithium-Polymer Rechargeable Battery
Descrizione
Recharge while you pipet with this rechargeable battery for the Easypet 3 Electronic Pipet Controller
- Lithium polymer battery
- Capacity: 1,100mAh/ 3.7V
- Charging time: Approximately 3 hours
Order Info
Also available: Easypet 3 Electronic Pipet Controller (Cat. Nos. 12-654-100); membrane filters, 0.45μm and 0.2μm (Cat. Nos. 12-654-101, -102)
Specifica
Specifica
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Da utilizzare con | Easypet 3 |
| Tipo | Replacement Battery |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Easypet™ 3 electronic pipet controller |
| Tensione | 3.7 V |
| Amperaggio | 1100 mA |