Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile Reference™ 2
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1-2.5 μl
0.25-2.5 ml
0.5-10 μl
0.5-5 ml
1 to 10 mL
2-20 μl
30-300 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Grigio medio
Grigio scuro
Rosso
Turchese
Viola
Incrementi:
0.002 μl
0.01 μl
0.02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μ l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
- Il numero di serie è stampato su più componenti della pipetta
- Pipetta con codice colore ed etichetta volumetrica per una rapida identificazione di dimensione volume/punta
- La parte superiore arrotondata della pipetta consente di lavorare in ogni posizione
- Display a quattro cifre per un'impostazione del volume precisa, rapida e sicura (blocco del volume incluso)
- Il cono del puntale caricato a molla riduce lo sforzo durante il funzionamento/l'espulsione
- Il manico superiore, le parti mobili e i bordi esterni resistenti in acciaio inox rendono la pipetta robusta
- Elevata flessibilità con possibilità di rimuovere i singoli coni
- Garantisce un allineamento continuo e identico delle pipette durante il processo di lavoro
- Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
- Funzionamento con un solo pulsante
- Cono del puntale a molla, parti mobili, bordi esterni in acciaio inox con area di etichettatura personalizzabile
- Impugnatura ergonomica con sforzo di funzionamento ridotto
- Espulsione del puntale semplice e rapida con riduzione attiva dell'aerosol
- Riduzione del disturbo degli arti superiori da lavoro perché non è necessario spostare il pollice lateralmente
- Feedback tattile prima dell'espulsione del puntale
- Elevata precisione e accuratezza per risultati di pipettaggio affidabili
- Regolazione secondaria intuitiva
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
| Colore | Giallo |
| Da utilizzare con | Pipette Tip 100 μL |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Reference 2 |
| Tipo | Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 10 a 100 μl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con puntali per pipette da 100 μl |
| Include | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips |
| Incrementi | 0,1 μl |