Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16292391 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 20 μL
120 to 1200 μL
5 to 100 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Numero di canali:
8
12
16
24
Colore:
Arancione
Giallo
Grigio medio
Light Yellow
Rosa Chiaro
Verde Scuro
Include:
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16292391
Marca: Eppendorf™ 3125000095
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
  • Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
  • Control button and ejector's low operating force are positioned for ergonomics
  • 4-digit, magnifying-shape volume display
  • Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
  • Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
  • Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Has ability to be autoclaved without disassembling
Applications
  • Pipetting liquids
  • Mixing liquids
  • Filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Phase extraction and removal of supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria None
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Light Yellow
Modello Research Plus
Numero di canali 16
Product Line Research Plus
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) 5 to 100 μL
Display 4 Digits
Stile delle dita Ergonomico
Include epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips