Learn More
Eppendorf™ Pipettatori a volume fisso Research plus™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Accuracy:
±0.6%
±0.7%
±0.8%
±1%
±1.2%
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pulsante di controllo e sforzo minimo per l'espulsione, per operazioni a vantaggio dell'ergonomia
- Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita. Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici. Sistema a pistone Ultra light PerfectPiston™ realizzato in Fortron™ resistente agli agenti chimici. Clip per collegamento rapido che consente di rimuovere la parte inferiore in due rapidi passaggi (non disponibile in pipettatori da 10μ l). Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale. Il colore indica il volume del pipettatore
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.6% |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Giallo |
| Da utilizzare con | 200 μL Pipette Tip |
| Tipo | Fixed Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Puntale per pipetta da 200 μl |
| Include | Cono pipetta a molla, espulsore, pulsante di azionamento giallo |