Learn More
Eppendorf™ Pipettatori a volume fisso Research plus™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Accuracy:
±0.6%
±0.7%
±0.8%
±1%
±1.2%
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Control button and ejector's low operating force are positioned for ergonomics
- 4-digit, magnifying-shape volume display Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes Ultra light PerfectPiston™ piston system constructed of chemically resistant Fortron™ Quick connection clip allows removal of lower part in two quick steps (not in 10μL pipetters) Spring loaded tip cone promotes tight fit to the tip Color indicates pipetter's volume
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.6% |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Da utilizzare con | 1000 μL Pipette Tip |
| Tipo | Fixed Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 500 μl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Puntale per pipetta da 1000 μl |
| Include | Cono pipetta a molla, espulsore, pulsante di azionamento blu |