Learn More
Eppendorf™ Pipettatori a volume fisso Research plus™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3790202 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Accuracy:
±0.6%
±0.7%
±0.8%
±1%
±1.2%
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15753459
Marca: Eppendorf™ 3124000016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resistant to chemical, thermal, and mechanical stress
  • Pulsante di controllo e sforzo minimo per l'espulsione, per operazioni a vantaggio dell'ergonomia
  • Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita. Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici. Sistema a pistone Ultra light PerfectPiston™ realizzato in Fortron™ resistente agli agenti chimici. Clip per collegamento rapido che consente di rimuovere la parte inferiore in due rapidi passaggi (non disponibile in pipettatori da 10μ l). Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale. Il colore indica il volume del pipettatore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±1.2%
Autoclavabile
Colore Grigio
Da utilizzare con 20 μL Pipette Tip
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 10 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale per pipetta da 20 μl
Include Cono pipetta a molla, espulsore, pulsante di azionamento grigio