Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 x 5 mL Eppendorf Tubes
24 vasi da 1.5/2 ml
24 x 1.5/2 mL
30 vasi da 1.5/2 ml
48 provette per PCR da 0.2 ml
48 vasi da 1.5/2 ml
Include:
Aerosol-tight with Rotor Lid
Bordo più alto per centrifugazione sicura di un massimo di 24 colonne di microcentrifugazione, tenuta antiaerosol con coperchio Eppendorf QuickLock™
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Plastic Rotor Lid
Rotor Lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotore per centrifuga 5427 R |
| Capacità | 48 vasi da 1.5/2 ml |
| RCF max | 18,213 x g |
| Velocità max | 12,700 gir/min |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5427 R |
| Include | Rotor Lid |
| No. of Places | 48 |
| Modello | F-45-48-11 |