Learn More
Eppendorf™ Rotors for Centrifuge 5427 R
Elevata tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
525.00€ - 975.00€
Specifica
Tipo | Rotore per centrifuga 5427 R |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf QuickLock™ 5427 R |
Codice del prodotto | Marca | Include | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13443396
|
Eppendorf™
5409702009 |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ | 24 vasi da 1.5/2 ml |
790.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13473396
|
Eppendorf™
5409706004 |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ | 30 vasi da 1.5/2 ml |
730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13453396
|
Eppendorf™
5409710001 |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ | 48 vasi da 1.5/2 ml |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15148354
|
Eppendorf™
5409700006 |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ | 12 provette Eppendorf da 5 ml |
975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13463396
|
Eppendorf™
5409708007 |
Rotor lid | 30 vasi da 1.5/2 ml |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13483396
|
Eppendorf™
5409704001 |
Bordo più alto per centrifugazione sicura di un massimo di 24 colonne di microcentrifugazione, tenuta antiaerosol con coperchio Eppendorf QuickLock™ | 24 vasi da 1.5/2 ml |
935.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13403406
|
Eppendorf™
5409714007 |
Plastic rotor lid | 48 provette per PCR da 0.2 ml |
640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13493396
|
Eppendorf™
5409712004 |
Rotor lid | 48 vasi da 1.5/2 ml |
655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn. This not only saves you time during every day use, it also takes repetitive stress off your wrist.Specifica
Rotore per centrifuga 5427 R | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R |