Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotor Adapters
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 provette da 250 ml
1 x 500 mL Bottle
14 provetta a fondo conico da 15 ml
14 provetta a fondo conico da 5 ml
20 provette da 5.5/12 ml
23 provette da 2.6/8 ml
23 provette da 7/17 ml
4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml
5 provetta a fondo conico da 50 ml
50 provette da 1.5/2 ml
7 provetta a fondo conico da 50 ml
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
Descrizione
Includes
2 piece set
- For use with Centrifuge 5810/5810 R
- Holds up to 4 × 750mL round buckets
Specifica
Specifica
| Tipo | Adattatore per rotore |
| Capacità | 4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R |
| N. per confezione | 2 Pack |