Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotor Adapters
Codice prodotto. p-4501295 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 provette da 250 ml
1 x 500 mL Bottle
14 provetta a fondo conico da 15 ml
14 provetta a fondo conico da 5 ml
20 provette da 5.5/12 ml
23 provette da 2.6/8 ml
23 provette da 7/17 ml
4 flaconi con imboccatura larga da 750 ml
5 provetta a fondo conico da 50 ml
50 provette da 1.5/2 ml
7 provetta a fondo conico da 50 ml
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
Codice prodotto. 13256619
Marca: Eppendorf™ 5825732006
Includes
2 piece set
Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni.
  • For use with Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore per rotore
Capacità 5 provetta a fondo conico da 50 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R
N. per confezione 2 Pack