Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotor Adapters
Codice prodotto. 13276589 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 provette da 250 ml
12 provette da 7/17 ml
13 provette da 5.5/12 ml
14 provette da 2.6/8 ml
2 provetta a fondo conico da 50 ml
26 provette da 1.5/2 ml
4 provetta a fondo conico da 50 ml
8 provetta a fondo conico da 15 ml
8 provetta a fondo conico da 5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13276589
Marca: Eppendorf™ 5804787005
Per l'uso con secchi tondi da 4 x 250 ml
  • For use with Centrifuge 5804/5804 R and 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore
Capacità 1 provette da 250 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore S-4-72 (4 x 250 ml) in centrifughe modello 5804/5810
Dimensioni provetta 250 mL