Learn More
Eppendorf™ Stackable PCR Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10258744 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
:
PCR rack for 96-well plates and tubes 0.1, 0.2 and 0.5mL; 10/Pk.
Codice prodotto. 10258744
Marca: Eppendorf™ 0030124545
For handling and storing tubes and plates
  • Compatible for 0.1, 0.2 and 0.5mL tubes and 96-well plates
  • Stackable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Assorted
Capacità Microtubes (0.1, 0.2, and 0.5 mL)
Quantità 10/Pk.