Learn More
Eppendorf™ Buretta
Extremely robust with the display and control elements guaranteeing simple, fatigue-free operation
1005.00€
Specifica
Da utilizzare con | Rapid Titration |
---|---|
Programmabilità | Yes |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Titolazione rapida |
Include | Valvola di ricircolo, barra della valvola, tubo di riempimento telescopico, tubo di scarico regolabile, tre adattatori per flaconi con imboccatura filettata da 40/38/32 mm, 2 microbatterie da 1.5 V, certificato di qualità |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10236671
|
Eppendorf™
4965000025 |
50 ml |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10236721
|
Eppendorf™
4965000017 |
25 ml |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Extremely robust with the display and control elements guaranteeing simple, fatigue-free operation
L'innovativa Top Buret Eppendorf stabilisce nuovi standard per la titolazione manuale. Una nuova tecnica di erogazione senza impulsi consente di dosare in modo continuo i volumi desiderati, eliminando la necessità di aspirare nuovo liquido ogni volta. Questo rende la titolazione più semplice e sicura, con valori di precisione che rientrano perfettamente nei limiti richiesti
- Tecnica di erogazione continua senza impulsi, per una titolazione rapida
- Valvola di sicurezza brevettata per deaerazione senza perdita di reagente
- Alimentazione con cellule primarie a lunga durata e display dello stato di carica
- Range di erogazione da 0.01 ml a 999.9 ml
- Unità elettronica amovibile
- Monocanale con facile programma di calibrazione
- Tubo di scarico ruotabile di 360 °
- Tubo di scarico regolabile: in orizzontale: da 142 a 220 mm, in verticale: da 10 a 200 mm
- Tubo di aspirazione telescopico per impostazione automatica della lunghezza da 210 mm a 370 mm
- Collegamento per provetta per essiccazione
- Per erogare il terreno è sufficiente ruotare le manopole
Modello M
- Quantità erogata 2,500μ l per rotazione
- Quantità erogata 5,000μ l per rotazione
Specifica
Rapid Titration | |
Yes | |
Titolazione rapida | |
Valvola di ricircolo, barra della valvola, tubo di riempimento telescopico, tubo di scarico regolabile, tre adattatori per flaconi con imboccatura filettata da 40/38/32 mm, 2 microbatterie da 1.5 V, certificato di qualità |