Learn More
Eppendorf™ Provetta da 5 ml
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15188344 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
4 Bags x 100 Tubes
4 Bags x 50 Tubes
Confezione da 200
In confezione singola
Sacchetto
Purity or Quality Grade:
Biopur™
Forensic DNA Grade
PCR Clean
Sterile
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 15188344
Marca: Eppendorf™ 0030119380
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare le provette per la processazione sicura e semplice di volumi di campione fino a 5.0 ml. Le provette Eppendorf Tubes™ rappresentano la soluzione perfetta per operazioni con volumi di campione medi.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
  • Ideal for working with medium-sized sample volumes ranging from 0.5 mL to 5.0 mL.
  • Designed for ease of use and user-friendly handling during sample preparation and processing.
  • Suitable for a wide range of temperatures, ensuring adaptability to various experimental conditions.
  • Provides reliable safety during centrifugation with a maximum rating of up to 25,000 x g.
  • Specifically designed to enhance sample recovery, preserving the integrity of your samples.
  • Available in Eppendorf Quality, PCR Clean, Biopur™, Sterile, and Forensic DNA Grade quality for tested purity.
  • Free of plasticizers, biocides or mold release agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Polipropilene
Include 400 provette, 2 rack (12 posti), bianco, 8 adattatori universali per rotori con foro per contenitori da 15 ml
N. per confezione 400 Pk.
Imballaggio 4 Bags x 100 Tubes
Quantità Ciascuno
Sterilità Non-sterile
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Capacità (sistema imperiale) 0.169 oz.
Dichiarazioni di pulizia Free of plasticizers, biocides or mold release agents
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Snap Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Microcentrifuge Tube (PCR Clean)
RCF max 25,000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean