Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 mL
1 to 20 μL
10 to 200 μL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 ml
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% a ±0.2 μl/10 μl, ±1% a ±0.5 μl/50 μl, ±0.8% a ±0.8 μl/1 |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Punte compatibili | Puntale per pipetta da 300 μl epT.I.P.S™ |
| Colore | Arancione |
| Da utilizzare con | epT.I.P.S. Pipette Tip (300 μL) |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Xplorer |
| Tipo | Electronic Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 15 a 300 μl |
| Stile delle dita | Ergonomico |
| Vedi altri risultati |