Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16232401 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 mL
1 to 20 μL
10 to 200 μL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 ml
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16232401
Marca: Eppendorf™ 4861000044
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Li-Ion
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Numero di canali 1
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) 0.1 to 2.5 mL
Stile delle dita Ergonomico
Interfaccia utente multilingue Yes