Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10104480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10104480 100 g Glass bottle 100g
10474205 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10104480 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 172601000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16052-06-5
Formula molecolare C9H20N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 252.329
Numero MDL MFCD00006160
InChI Key OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC Name 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Specifica
Absorbance (0.1 M aq. soln.) (1 cm cell)
Materiale o nome chimico EPPS
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Colore White
pH 5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Peso formulazione 252.33
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biochemical