Learn More
EPPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10222510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10222510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10222510 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2933100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Absorbance 0.1 max. at 280nm
Materiale o nome chimico EPPS
CAS 16052-06-5
Punto di fusione 237°C
Colore White
pH 5.0 to 6.0
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare C9H20N2O4S
Imballaggio Poly Bottle
Sinonimo 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, HEPPS
InChI Key OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
IUPAC Name 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 252.329
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Peso formulazione 252.33
Percent Purity ≥99.5%
Grado JustPURE