Learn More
Epristeride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496817
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16496817
Marca: Medchem Express HY107385
MedChemExpress Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Specifica
Materiale o nome chimico Epristeride
CAS 119169-78-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H37NO3
Quantità 5 mg
Sinonimo ONO-9302 SKF105657
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (250.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(NC(C)(C)C)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C=C(C(O)=O)CC4)=CC3)C)([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 399.57
Peso formulazione 399.57
Percent Purity 98.39%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.