missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eprosartan mesylate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16446956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16446956

Marca: Medchem Express HY15834A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.

Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Eprosartan mesylate
CAS 144143-96-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28N2O7S2
Quantità 100 mg
Sinonimo SKF-108566J
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (92.20 mM)
SMILES OC(/C(CC1=CC=CS1)=C/C2=CN=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 520.62
Peso formulazione 520.62
Percent Purity 99.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato