Learn More
Novus Biologicals™ EPS8L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Bersaglio | EPS8L1 |
| Sinonimo | DRC3EPS8R1, epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 1, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 1, EPS8-like 1, EPS8-like protein 1, EPS8-related protein 1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642 |
| Simbolo del gene | EPS8L1 |