Learn More
Epsilon-momfluorothrin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494498
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16494498
Marca: Medchem Express HY111634
MedChemExpress Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.
Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.
Specifica
Materiale o nome chimico Epsilon-momfluorothrin
CAS 1065124-65-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19F4NO3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (12.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(C#N)/C)OCC2=C(F)C(F)=C(COC)C(F)=C2F
Molecular Weight (g/mol) 385.35
Peso formulazione 385.35
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.