Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | EPSTI1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.17 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16858833
|
Proteintech
11627-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16848833
|
Proteintech
11627-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.Specifica
| EPSTI1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q8VDI1, Q96J88 | |
| 108670, 94240 | |
| EPSTI1 Fusion Protein Ag2157 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EPSTI1 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BRESI1, EPSTI1 | |
| EPSTI1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |