Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Codice prodotto. p-200003885 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Size:
10 to 300 μL
1000 to 1250 μL
1250 μL to 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17891457
Marca: Eppendorf™ 0030076249
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scatola vuota, non include i puntali.
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Box Only
Product Type Empty Tip Box
Matrice None
Autoclavabile Autoclavable
Colore White, Blue
Capacità Pipette Tips
Materiale Polypropylene
Posizioni Multiple
Forma Square
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air-cushion system
Imballaggio 1 Empty Reusable Box
Quantità 1 Ea.
Size 10 to 300 μL