Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion come Reload System
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200056773 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 50 μL
10 μL
10 to 1000 μL
5 to 300 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Sterile
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 2304
Codice prodotto. 30019052
Marca: Eppendorf 0030014421
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
epT.I.P.S. Motion è stato sviluppato per funzionare in perfetta combinazione con la nostra piattaforma epMotion. In combinazione con un accessorio TipHolder, i vassoi reload offrono un'opzione più ecologica.
  • epT.I.P.S. Motion può essere usato con epMotion™ 96 o integrato nella vostra stazione di lavoro come reload system se combinato con il TipHolder per puntali
  • I puntali ricaricabili di alta qualità sono forniti in una confezione blister in PET con tappo sigillato
  • I autoclavabile, TipHolder in alluminio che sostituisce la scatola monouso, riduce i rifiuti fino al 40%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 50 μL
Filtrato Non filtrato
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Non autoclavabile
Formato Supporto per punte sospese
Stile punta Standard, Straight
Product Type Puntali robotiche
Monouso Uso singolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf epMotion
Graduato No
Materiale Polipropilene