Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Come SafeRack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30019047 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.000 μL
50 μL
300 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 30019047
Marca: Eppendorf 0030014642
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I nuovi sistemi epMotion possono riutilizzare i puntali come scelta economica ad esempio per fasi di lavaggio multiple dello stesso pozzetto.
  • Eppendorf ha progettato in modo specifico i puntali epT.I.P.S. per un utilizzo sulla stazioni automatizzata di manipolazione dei liquidi epMotion™ 5070 e 5075
  • epT.I.P.S. Motion SafeRack, con e senza filtri, sviluppati in rack resistenti alle torsioni e esenti da contaminazioni, raccomandati per il riutilizzo dei puntali dei sistemi epMotion 5073
  • I nuovi sistemi epMotion consentono di riutilizzare i puntali ad es. per risparmiare sui costi legati a più operazioni di lavaggio dello stesso pozzetto. In questo caso consigliamo l'utilizzo degli speciali puntali epT.I.P.S. Motion SafeRack.
  • Singoli scomparti nel rack per evitare la contaminazione crociata tra i puntali utilizzati
  • Disponibili nella qualità standard e PCR clean per 50 µL, 300 µL, e 1000 µL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1.000 μL
Filtrato Non filtrato
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Non autoclavabile
Formato Scatola
Stile punta Standard, Straight
Product Type Puntali robotiche
Monouso Uso singolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf epMotion
Graduato No
Materiale Polipropilene