Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Come SafeRack
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.000 μL
50 μL
300 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Descrizione
- Eppendorf ha progettato in modo specifico i puntali epT.I.P.S. per un utilizzo sulla stazioni automatizzata di manipolazione dei liquidi epMotion™ 5070 e 5075
- epT.I.P.S. Motion SafeRack, con e senza filtri, sviluppati in rack resistenti alle torsioni e esenti da contaminazioni, raccomandati per il riutilizzo dei puntali dei sistemi epMotion 5073
- I nuovi sistemi epMotion consentono di riutilizzare i puntali ad es. per risparmiare sui costi legati a più operazioni di lavaggio dello stesso pozzetto. In questo caso consigliamo l'utilizzo degli speciali puntali epT.I.P.S. Motion SafeRack.
- Singoli scomparti nel rack per evitare la contaminazione crociata tra i puntali utilizzati
- Disponibili nella qualità standard e PCR clean per 50 µL, 300 µL, e 1000 µL
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Filtrato | Non filtrato |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Formato | Scatola |
| Stile punta | Standard, Straight |
| Product Type | Puntali robotiche |
| Monouso | Uso singolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf epMotion |
| Vedi altri risultati |