Learn More
Eppendorf Puntali epT.I.P.S.™ Motion per pipette
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30019051 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterilità:
Non sterile
PCR Clean
Sterile
Filtrato:
Filtrato
Non filtrato
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 30019051
Marca: Eppendorf 0030014413
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eppendorf Totally Integrated Pipetting System (epT.I.P.S.) Motion è stato sviluppato per funzionare in perfetta combinazione con la nostra piattaforma epMotion.
  • I processi di pipettaggio automatico pongono richieste elevate per quanto riguarda il design e il materiale dei puntali utilizzati
  • Eppendorf ha progettato in modo specifico gli epT.I.P.S. Motion per un utilizzo su epMotion™ 5070, 5073 e 5075 Liquid Handling Workstation
  • Puntali epT.I.P.S. Motion con e senza filtri, sviluppati in rack resistenti alle torsioni e puliti
  • I processi di produzione di alta precisione garantiscono un'installazione perfetta e una dispensazione estremamente accurata. Ciò che più conta, i puntali sono ottimizzati per una semplice erogazione automatica nel contenitore di raccolta della stazione di manipolazione dei liquidi. inoltre epT.I.P.S. Motion può essere integrato nella workstation come sistema di riempimento
  • Confezionati in rack senza rischio di contaminazione, i puntali epT.I.P.S. Motion sono disponibili nei seguenti livelli di purezza: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean e Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Filtrato
Sterilità PCR Clean
Colore Trasparente
Autoclavabile Non autoclavabile
Formato Scatola
Stile punta Standard, Straight
Product Type Puntali robotiche
Monouso Uso singolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf epMotion
Graduato No
Materiale Polipropilene