Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16412255 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 20 μL
0.1 to 5 mL
0.2 to 5 mL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 mL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio medio
Rosso
Turquoise
Verde
Verde scuro
Violetto
turchese
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 480
Codice prodotto. 16412255
Marca: Eppendorf™ 0030075269
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare. Numero di lotto e data di scadenza sull'etichetta di ogni rack
  • I puntali per pipette Eppendorf Biopur in rack monouso offrono il massimo livello di purezza biologica
  • Garantiti PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA
  • Tutte le varianti presterilizzate di epT.I.P.S. e di ep Dualfilter T.I.P.S. sono disponibili in rack
  • Le confezioni sterili sono conformi agli standard DIN EN ISO 11607 e DIN EN 868-2-10
  • Ispezione continua di ogni lotto di produzione dei rack da parte di un laboratorio indipendente
  • I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
  • Confezionati in rack con acks384, 96, 48 o 24 puntali
  • Per l'uso nei settori dell'industria farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari
  • Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
  • Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Replaces Order No. 0030075099
Volume (sistema metrico) 50 to 1250 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore puntali incolore
Lunghezza (sistema imperiale) 2.99 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available
Dichiarazioni di pulizia Biopur™ (Sterile)
Da utilizzare con (applicazione) Cell/Molecular Biology, Medical, Pharmaceutical, and Food Industries
Formato In rack
Stile punta Narrow
Imballaggio 480 Tips (5 Racks x 96 Tips)
Quantità 480 Tips (5 x 96)
Product Type Pipette Tips
Include Racks, Lid
Codice colore Verde
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Air-Cushion System
Graduato Yes
Product Line epT.I.P.S.
Materiale Polipropilene