Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 20 μL
0.1 to 5 mL
0.2 to 5 mL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 10 mL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio medio
Rosso
Turquoise
Verde
Verde scuro
Violetto
turchese
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 480
Descrizione
I puntali per pipette Eppendorf Biopur in rack monouso offrono il massimo livello di purezza biologica Garantiti PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA Tutte le varianti presterilizzate di epT.I.P.S. e di ep Dualfilter T.I.P.S. sono disponibili in rack Le confezioni sterili sono conformi agli standard DIN EN ISO 11607 e DIN EN 868-2-10 Ispezione continua di ogni lotto di produzione dei rack da parte di un laboratorio indipendente I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito www.eppendorf.com/certificates Confezionati in rack con acks384, 96, 48 o 24 puntali Per l'uso nei settori dell'industria farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del 19 % per ogni rack
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.2 to 5 mL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Violet |
| Colore rack | Violet |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell/Molecular Biology, Medical, Pharmaceutical, and Food Industries |
| Formato | In rack |
| Vedi altri risultati |