Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Sets - Micropipette Tips
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 20 μL
5 to 100 μL
Codice colore:
Giallo Chiaro
Rosa Chiaro
Lunghezza (sistema metrico):
42 mm
53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1920
Descrizione
- Progettati per una distanza del puntale di 4,5 mm
- I puntali per pipetta epT.I.P.S. 384 costituiscono un sistema insieme alle pipette Research plus e Xplorer plus a 16 e 24 canali e alle pipette con distanza dei puntali regolabile da 20 μL e 100 μL Move It™ per sicurezza e affidabilità massime
- L'innovativa tecnologia SOFTattach garantisce un inserimento e una tenuta affidabili del puntale
- Riempite un'intera piastra da 384 pozzetti senza allentare alcun puntale
- Perfetto bilanciamento del puntale garantito dalla straordinaria coassialità per una manovra della piastra e un trasferimento di liquido sicuri
- La forma del puntale epT.I.P.S. 384 è stata sviluppata per adattarsi perfettamente ai pozzetti delle piastre da 384 pozzetti
- Forze dell'attacco del puntale ridotte del 40 % per cono in confronto alle pipette da 8 e 12 canali
- Forze di espulsione del puntale ridotte grazie a SOFTattach per condizioni di lavoro ergonomiche
- Disponibili come ricarica e set
- Disponibile nei livelli di purezza: Eppendorf Quality™ and PCR clean
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 5 to 100 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Puntali Incolore |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 53 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Formato | Scatola |
| Imballaggio | 1,920 Tips (5 Trays x 384 Tips), 1 Reusable Box |
| Vedi altri risultati |