Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.5 - 20 μl
Da 100 a 5000 μl
Da 1000 a 10000 μl
Da 2 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Da 250 a 2500 μl
Da 50 a 1000 μl
Da 50 a 1250 μl
Lunghezza (sistema metrico):
34 mm
40 mm
46 mm
5.3 cm
55 mm
7.1 cm
71 mm
7.6 cm
103 mm
115 mm
12 cm
16.5 cm
24.3 cm
Colore:
Arancione
Blue
Dark Gray
Dark Green
Giallo
Grigio chiaro
Medium Gray
Purple
Rosso
Trasparente
Turchese
Verde
Imballaggio:
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
1000 Tips (4 Bags x 250 Tips)
200 Tips (2 Bags x 100 Tips)
500 Tips (5 Bags x 100 Tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
- Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
- The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
- Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 20 a 300 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Colore | Arancione |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Puntali per pipettatore standard |
| Imballaggio | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
| Quantità | 1000 Pk. |
| Vedi altri risultati |