Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10197241 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.5 - 20 μl
Da 100 a 5000 μl
Da 1000 a 10000 μl
Da 2 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Da 250 a 2500 μl
Da 50 a 1000 μl
Da 50 a 1250 μl
Lunghezza (sistema metrico):
34 mm
40 mm
46 mm
5.3 cm
55 mm
7.1 cm
71 mm
7.6 cm
103 mm
115 mm
12 cm
16.5 cm
24.3 cm
Colore:
Arancione
Blue
Dark Gray
Dark Green
Giallo
Grigio chiaro
Medium Gray
Purple
Rosso
Trasparente
Turchese
Verde
Imballaggio:
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
1000 Tips (4 Bags x 250 Tips)
200 Tips (2 Bags x 100 Tips)
500 Tips (5 Bags x 100 Tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 10197241
Marca: Eppendorf™ 0030000935
Puntali universali per pipette per l'uso con un'ampia gamma di modelli di pipetta. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ sono caratterizzati da proprietà di bagnabilità ottimali, massima trasparenza e gradi di purezza speciali certificati.
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
  • Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
  • The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
  • Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
  • Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 50 a 1250 μl
Filtrato Non-filtered
Colore Verde
Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Formato BUlk
Stile punta Puntali per pipettatore standard
Imballaggio 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
Quantità 1000 Pk.
Product Type Pipette Tips
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf, Universal
Graduato Yes
Product Line epT.I.P.S.
Graduazioni Fine