missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERAF, Mouse anti-Human, Clone: 2E4, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00051327-M32.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MALLKANKDLISAGLKEFSVLLNQQVFNDPLVSEEDMVTVVEDWMNFYINYYRQQVTGEPQERDKALQELRQELNTLANPFLAKYRDFLKSHELPSHPPPSSSpecifica
| ERAF | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| erythroid associated factor | |
| AHSP/EDRF | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 2E4 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_016633.2 | |
| ERAF | |
| ERAF (NP_057717.1, 1 a.a. ∼ 102 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 51327 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto