Learn More
Erbium(III) acetate tetrahydrate, 99% (REO)
Codice prodotto. p-7059996
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15432537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045897.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 15280-57-6 | C6H9ErO6·4H2O
Erbium(III) acetate tetrahydrate is used for laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components, photo-optical material and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15280-57-6
Formula molecolare C6H9ErO6·4H2O
Numero MDL MFCD00013034
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium (III) acetate tetrahydrate
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Er(OOCCH3)3·4H2O
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 416.45 (344.39 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.114 g/mL