Learn More
Erbium(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1280°C |
| Materiale o nome chimico | Erbium(III) iodide |
| Punto di fusione | 1020°C |
| Nota nome | Ultra dry |
| Forma fisica | Powder or Pieces |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Peso formulazione | 547.97 |
| Percent Purity | 99.9% |
| Imballaggio | Ampule |
| Vedi altri risultati |