Learn More
Erbium(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049209
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11376668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013216.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30618-31-6
Formula molecolare C6H26Er2O22
Molecular Weight (g/mol) 784.77
Numero MDL MFCD00150142,MFCD00150142
InChI Key CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
IUPAC Name erbium;oxalic acid;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) oxalate decahydrate
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Er2(C2O4)3·10H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 778.73 (598.58 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.64 g/mL