Learn More
Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Erbium(III) perchlorate |
| CAS | 14017-55-1, 7732-18-5 |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | Cl3ErO12 |
| Numero MDL | MFCD00016073 |
| Sinonimo | erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution |
| InChI Key | FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
| IUPAC Name | erbium(3+);triperchlorate |
| Molecular Weight (g/mol) | 465.61 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.