Learn More
Erbium(III) phosphate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11334997
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11334997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041993.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14242-01-4
Formula molecolare ErO4P
Molecular Weight (g/mol) 262.23
Numero MDL MFCD00215989
InChI Key XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16217375
SMILES [Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) phosphate hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
IUPAC Name erbium(3+);phosphate;hydrate
Peso formulazione 262.23 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%