Learn More
Erbium pieces, 99.9% (REO)
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle under Argon
Packaged under argon in glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Erbium |
| Colore | Silver to Gray |
| Nota nome | Rare Earth Oxides Content |
| Aspetto | Silver Gray pieces |
| Densità | 9.066 g/cm3 |
| Quantità | 1 g |
| Imballaggio | Packaged under argon in glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (REO) |
| Forma | Pieces |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Erbium pieces
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .