Learn More
Bochem™ Bruciatori Bunsen Erdgas
Codice prodotto. 10641542
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
76  mm
78 mm
80 mm
Altezza (sistema metrico):
160  mm
160 mm
180  mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10641542
Marca: Bochem™ 7050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with natural gas/propane
  • Valvola ad ago
  • Per l'uso con gas naturale/propano
  • Regolazione aria
  • Fiamma pilota
  • Temperatura massima 1300°C
  • DIN 30665
Specifica
Product Type Bruciatore Bunsen
Tipo di gas Gas naturale/propano, Propane
Materiale Ms-Ni
Diametro (sistema metrico) 78 mm
Altezza (sistema metrico) 160  mm
Include rubinetto d’arresto
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C