Learn More
Bochem™ Bruciatori Bunsen Erdgas
Codice prodotto. p-8005447
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
76  mm
78 mm
80 mm
Altezza (sistema metrico):
160  mm
160 mm
180  mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10038870
Marca: Bochem™ 7330
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with natural gas/propane
  • Valvola ad ago
  • Per l'uso con gas naturale/propano
  • Regolazione aria
  • Fiamma pilota
  • Temperatura massima 1300°C
  • DIN 30665
Specifica
Product Type Bruciatore Bunsen
Tipo di gas Gas naturale/propano, Propane
Materiale Nickel, Steel
Diametro (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Include Valvola ad ago
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C
Peso (sistema metrico) 0.8 kg