Learn More
Bochem™ Bruciatore Erdgas TECLU
Click to view available options
Tipo di gas:
Gas naturale/Propano, Propane
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Air regulation
- Needle valve
- Pilot flame
- Maximum temperature of 1300°C
- DIN 30665
Specifica
Specifica
| Product Type | Bruciatore TECLU |
| Tipo di gas | Gas naturale/Propano, Propane |
| Materiale | Nickel, Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 76 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Include | Valvola ad ago |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1300°C |
| N. per confezione | 1 pezzo |