Learn More
Abnova™ ERGIC1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16132613
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16132613
Marca: Abnova™ H00057222P01.10ug
Human ERGIC1 full-length ORF ( NP_001026881.1, 1 a.a. - 290 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPFDFRRFDIYRKVPKDLTQPTYTGAIISICCCLFILFLFLSELTGFITTEVVNELYVDDPDKDSGGKIDVSLNISLPNLHCELVGLDIQDEMGRHEVGHIDNSMKIPLNNGAGCRFEGQFSINKVPGNFHVSTHSATAQPQNPDMTHVIHKLSFGDTLQVQNIHGAFNALGGADRLTSNPLASHDYILKIVPTVYEDKSGKQRYSYQYTVANKEYVAYSHTGRIIPAIWFRYDLSPITVKYTERRQPLYRFITTICAIIGGTFTVAGILDSCIFTASEAWKKIQLGKMH
Specifica
Numero di accesso NP_001026881.1
ID gene (immissione) 57222
Nome endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment (ERGIC) 1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene ERGIC-32, ERGIC32, FLJ39864, KIAA1181, MGC14345
Simbolo del gene ERGIC1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer