Learn More
Cole-Parmer™ Vetrino in vetro Erie Scientific™
Codice prodotto. 11785108 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
Thickness: 1mm
Codice prodotto. 11785108
Marca: Cole-Parmer™ 4852001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reduce the chances of cutting your finger or tearing a glove when you use these slides. Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Clipped-Corner Plain Glass Slides feature clipped corners for easy handing, ideal for making smears.
Drastically Clipped corners keep sample away from the edges of the slide.
  • Slides measure 75 x 25mm and are 1mm thick
  • Available in one gross (144 slides)
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Materiale Vetro liscio
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Microscope Slide
Stile angolo Ad angolo troncato
Quantità Confezione da 144