missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eriochrome™ Black T, Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15613850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15613850

Marca: Honeywell-Fluka 32751100G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1787-61-7
Formula molecolare C20H12N3NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 461.38
Numero MDL MFCD00003935
InChI Key JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O

Specifica

Materiale o nome chimico Eriochrome™ Black T
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4121162
IUPAC Name sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Peso formulazione 461.38g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza Complies for indicator
Quantità 100 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eriochrome Black T
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato